Tisk…
2-Isopropylphenol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
156680050 156685000
ACRO156680050EA 710 CZK
ACRO156680050 ACRO156685000
2-Isopropylphenol 97%
2-Isopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 213 °C (1013 hPa)
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002224
CAS číslo: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %