2-sec-Butylphenol 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18461.0B
A18461.30
A18461.0BEA
2670
CZK
A18461.0B
A18461.30
2-sec-Butylphenol 98
2-sec-Butylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 89-72-5
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Phenol-like
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1210026
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00002225
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150.22 Bod varu: 226…228 °C Bod tání: 10…12 °C Hustota: 0.982 Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002225 CAS číslo: 89-72-5 EINECS: 201-933-8 UN: 3145 ADR: 8 II |