4-Ethylphenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
118820010
118820050
118822500
ACRO118820010EA
6110
CZK
ACRO118820010
ACRO118820050
ACRO118822500
4-Ethylphenol 97%
4-Ethylphenol
Vzorec:
C₈H₁₀O Bod varu: 218…219 °C (760 mmHg) Bod tání: 41…46 °C Hustota: 1,011 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002393 CAS číslo: 123-07-9 EINECS: 204-598-6 UN: 2430 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to cream to brown Crystals or crystalline solid or fused mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 45 °C |
GC | ≥96.0 % |