3-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Ethyl-3-hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
04688-100ML
04688-25ML
SIAL04688-100MLEA
8700
CZK
SIAL04688-100ML
SIAL04688-25ML
3-Ethylphenol, Sigma-Aldrich®
3-Ethylphenol
Vzorec:
C₈H₁₀O MW: 122.17 Bod varu: 212 Bod tání: –4 °C Hustota: 1.0283 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002311 CAS číslo: 620-17-7 EINECS: 210-627-3 UN: 3145 ADR: 8 III |