4-Butylphenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Butyl-4-hydroxybenzene
A12812.06
A12812.14
A12812.22
A12812.06EA
1990
CZK
A12812.06
A12812.14
A12812.22
4-Butylphenol ≥98%
4-Butylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 1638-22-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Refractive Index: 1.5170
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 2042120
UN No.: 3145
MDL No.: MFCD00041750
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Bod varu: 245 °C Bod tání: ∼22 °C Hustota: 0,980 Bod vzplanutí: 121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041750 CAS číslo: 1638-22-8 EINECS: 216-672-5 UN: 3145 ADR: 8,III |