Tisk…
4-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B99901-100G B99901-1KG B99901-5G
SIALB99901-100GEA 815 CZK
SIALB99901-100G SIALB99901-1KG SIALB99901-5G
4-tert-Butylphenol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22
Bod varu: 237
Bod tání: 95…98 °C
Hustota: 1.017 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002367
CAS číslo: 98-54-4
EINECS: 202-679-0
UN: 2430
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01584