4-tert-Butylphenol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
108000010
108000025
108000050
ACRO108000010EA
1650
CZK
ACRO108000010
ACRO108000025
ACRO108000050
4-tert-Butylphenol 97%
4-tert-Butylphenol
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Bod varu: 237 °C (1013 hPa) Bod tání: 96…100 °C Hustota: 0,9 g/cm³ Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002367 CAS číslo: 98-54-4 EINECS: 202-679-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01584 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Flakes or pastilles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 100 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...