3-tert-Butylphenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
m-tert-Butylphenol
B24315.06
B24315.14
B24315.22
B24315.06EA
2070
CZK
B24315.06
B24315.14
B24315.22
3-tert-Butylphenol ≥99%
3-tert-Butylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 585-34-2
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 108°(228°F)
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 125-130°/20mm
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002300
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Bod varu: 125…130 °C (20 mmHg) Bod tání: 44…46 °C Hustota: 1,048 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 108 °C (228 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002300 CAS číslo: 585-34-2 EINECS: 209-553-4 UN: 2430 ADR: 8,III |