Tisk…
3-tert-Butylphenol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: m-tert-Butylphenol
154380250 154381000 154380010
ACRO154380250EA 3640 CZK
ACRO154380250 ACRO154381000 ACRO154380010
3-tert-Butylphenol 99+%
3-tert-Butylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22
Bod varu: 125…130 °C (20 mmHg)
Bod tání: 40…43 °C
Bod vzplanutí: 108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002300
CAS číslo: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2923
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 43 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure