4-Methylveratrole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
A15558.06
A15558.14
A15558.06EA
1650
CZK
A15558.06
A15558.14
4-Methylveratrole ≥98%
4-Methylveratrole
Purity: 98%
CAS No.: 494-99-5
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Aromatic
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 2045328
MDL No.: MFCD00016651
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ MW: 152.19 Bod varu: 220 °C Bod tání: 25…28 °C Hustota: 1.059 Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016651 CAS číslo: 494-99-5 EINECS: 207-796-0 |