4-Methylanisole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
164660010
164660050
164662500
164660025
ACRO164660010EA
4310
CZK
ACRO164660010
ACRO164660050
ACRO164662500
ACRO164660025
4-Methylanisole 99%
4-Methylanisole
Vzorec:
C₈H₁₀O Bod varu: 174 °C (760 mmHg) Bod tání: –50 °C Hustota: 0,96 g/cm³ Bod vzplanutí: 53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008413 CAS číslo: 104-93-8 EINECS: 203-253-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |