4-Isopropylanisole 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
A16970.14
A16970.22
A16970.14EA
2190
CZK
A16970.14
A16970.22
4-Isopropylanisole 95%
4-Isopropylanisole
Purity: 95%
CAS No.: 4132-48-3
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5030
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 2080269
MDL No.: MFCD00015033
Vzorec:
C₁₀H₁₄O MW: 150,22 g/mol Bod varu: 212…213 °C Hustota: 0,935 Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015033 CAS číslo: 4132-48-3 EINECS: 223-952-0 |