3-Methylanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Methoxy-3-methylbenzene
B21455.18
B21455.30
B21455.18EA
1240
CZK
B21455.18
B21455.30
3-Methylanisole ≥99%
3-Methylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 100-84-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pleasant
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 907023
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008395
Vzorec:
C₈H₁₀O MW: 122.17 Bod varu: 175…176 °C Bod tání: –47 °C Hustota: 0.969 Bod vzplanutí: 54 °C (129 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008395 CAS číslo: 100-84-5 EINECS: 202-893-4 UN: 3271 ADR: 3 III |