2-Methylanisole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-Cresol methyll ether, 2-Methylanisole, 1-Methoxy-2-methylbenzene, 2-Methoxytoluene
A13897.18
A13897.30
A13897.18EA
1700
CZK
A13897.18
A13897.30
2-Methylanisole ≥99%
2-Methylanisole
Purity: 99%
CAS No.: 578-58-5
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1857415
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008373
Vzorec:
C₈H₁₀O MW: 122,17 g/mol Bod varu: 170…172 °C Hustota: 0,985 Bod vzplanutí: 51 °C (123 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008373 CAS číslo: 578-58-5 EINECS: 209-426-3 UN: 3271 ADR: 3,III |