Tisk…
2-Methylanisole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126280050 126281000 126285000
ACRO126280050EA 864 CZK
ACRO126280050 ACRO126281000 ACRO126285000
2-Methylanisole 99%
2-Methylanisole
Vzorec: C₈H₁₀O
Bod varu: 172 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008373
CAS číslo: 578-58-5
EINECS: 209-426-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Free chlorine ≤0.00003 % (as Cl)
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0005 %
Ethanol ≤0.3 % (GC)