4-Ethylanisole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A10391.09
A10391.18
A10391.09EA
1570
CZK
A10391.09
A10391.18
4-Ethylanisole ≥98%
4-Ethylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 1515-95-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5085
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 774365
MDL No.: MFCD00015176
Vzorec:
C₉H₁₂O Bod varu: 195 °C Hustota: 0,962 Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015176 CAS číslo: 1515-95-3 |