Tisk…
2,6-Dinitrotoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D200603-100G D200603-25G
SIALD200603-100GEA 6200 CZK
SIALD200603-100G SIALD200603-25G
2,6-Dinitrotoluene, Sigma-Aldrich®
2,6-Dinitrotoluene
Vzorec: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14
Bod varu: 300
Bod tání: 65.2
Hustota: 1.538 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007158
CAS číslo: 606-20-2
EINECS: 210-106-0
UN: 3454
ADR: 6.1 II