2,6-Dinitrotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00856.06
L00856.14
L00856.06EA
1010
CZK
L00856.06
L00856.14
2,6-Dinitrotoluene ≥97%
2,6-Dinitrotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 606-20-2
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.14
Flash Point: 207°(404°F)
Melting Point: 58-65°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 2052046
UN No.: 3454
MDL No.: MFCD00007158
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182.14 Bod varu: 285 °C Bod tání: 58…65 °C Hustota: 1.538 g/cm³ (15 °C) Bod vzplanutí: 207 °C (404 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007158 CAS číslo: 606-20-2 EINECS: 210-106-0 UN: 3454 ADR: 6.1 II |