Tisk…
Třepačky vortexové, CLASSIC a WIZARD
Dodavatel: VELP SCIENTIFIC
F202A0173 F202A0175
444-0745EA 6440 CZK
444-0745 444-0746
Třepačky vortexové, CLASSIC a WIZARD
Třepačky Vortexy
Ergonomické třepačky s nízkým profilem a zvýšenou stabilitou. Slitina zinku s epoxidovým nátěrem vykazuje vysokou odolnost proti chemikáliím a korozi. Tři protiskluzové nohy absorbují vibrace a zvyšují stabilitu na pracovní desce.
CLASSIC je ideální pro různé možnosti míchání. Má dva provozní režimy, automatický dotykový režim a režim trvalého provozu a nabízí možnost měnit frekvenci třepání.
- zvláštní páka zaručuje maximální stabilitu v závislosti na zvoleném režimu
WIZARD s optickou technologií. Má dva provozní režimy, automatický IR režim a režim trvalého provozu a nabízí možnost měnit frekvenci třepání.
- automatický IR režim využívá používá infračervený senzorový systém, který detekuje přítomnost zkumavky a třepání je zahájeno automaticky
- není nutná žádná mechanická pobídka
- nastavitelná rychlost během provozu (elektronicky řízené)
IP Protection Class according to DIN EN 60259: IP 42
Certifikace: Stupeň krytí IP dle DIN EN 60259: IP 42.
Informace o dodávce: oba modely jsou dodávány s nástavcem pro jednu zkumavku.