Tisk…
1-Nitro-4-propylbenzene 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L07730.06 L07730.14
L07730.06EA 3570 CZK
L07730.06 L07730.14
1-Nitro-4-propylbenzene 96%
1-Nitro-4-propylbenzene
Purity: 96% CAS No.: 10342-59-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Refractive Index: 1.5370 Melting Point: -14° Boiling Point: 96-100°/2mm Beilstein Reference: 2043939 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00051839
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 96…100 °C (2 mmHg)
Bod tání: –14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051839
CAS číslo: 10342-59-3
EINECS: 233-743-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III