Tisk…
4-Nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
N27322-100G N27322-1KG
SIALN27322-100GEA 899 CZK
SIALN27322-100G SIALN27322-1KG
4-Nitrotoluen, Sigma-Aldrich®
4-Nitrotoluen
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 238,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007366
CAS číslo: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748