Tisk…
4-Nitrotoluen 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
129050010 129050050 129051000
ACRO129050010EA 2890 CZK
ACRO129050010 ACRO129050050 ACRO129051000
4-Nitrotoluen 99%
4-Nitrotoluen
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 238,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…54 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007366
CAS číslo: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
UN: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 54 °C
GC ≥98.5 %