Tisk…
3-Nitrotoluen 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
129040050 129045000
ACRO129040050EA 728 CZK
ACRO129040050 ACRO129045000
3-Nitrotoluen 99%
3-Nitrotoluen
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 230…231 °C (760 mmHg)
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 1,15 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007265
CAS číslo: 99-08-1
EINECS: 202-728-6
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748