Tisk…
2-Nitrotoluen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06806.0100 8.06806.1000
8.06806.0100EA 887 CZK
8.06806.0100 8.06806.1000
2-Nitrotoluen for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Nitrotoluen
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod varu: 221,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007157
CAS číslo: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.65 g/l (20 °C) (experimental)
Melting Point -4 - -3 °C
Molar Mass 137.13 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.47 - 8.8 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (H2O)
Ignition Point 420 °C