2-Nitrotoluen ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13446.0E
A13446.22
A13446.36
A13446.0EEA
2280
CZK
A13446.0E
A13446.22
A13446.36
2-Nitrotoluen ≥99%
2-Nitrotoluen
Purity: 99+%
CAS No.: 88-72-2
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: -4°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1907580
Merck Reference: 14,6650
UN No.: 1664
MDL No.: MFCD00007157
Vzorec:
C₇H₇NO₂ MW: 137,14 g/mol Bod varu: 224…226 °C Bod tání: –4 °C Hustota: 1,166 Bod vzplanutí: 106 °C (222 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007157 CAS číslo: 88-72-2 EINECS: 201-853-3 UN: 1664 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,6650 |