Tisk…
2-Nitrotoluen 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
129030010 129030025
ACRO129030010EA 2450 CZK
ACRO129030010 ACRO129030025
2-Nitrotoluen 99+%
2-Nitrotoluen
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Bod varu: 222 °C (760 mmHg)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007157
CAS číslo: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %