Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Polywipe-C Heatseal
Dodavatel: CONTEC
PCHS-1212 PCHS-77B PCHS-99
CONTPCHS-1212EA 15220 CZK
CONTPCHS-1212 CONTPCHS-77B CONTPCHS-99
Utěrky pro čisté prostory, Polywipe-C Heatseal
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Lehká utěrka Polywipe-C Heatseal se skládá z tkaniny pletené z polyesterového vlákna a má texturovaný povrch pro účinné čištění. Ubrousek je řezaný laserem, čímž dochází k utěsnění vláken na okrajích.
  • Neabrazivní hrana umožňuje 100% využití utěrky
  • Extrémně nízký obsah částic i vláken
  • Dobrá sorpčnost s rozpouštědly; chemicky odolný
Ideální pro čištění povrchů a a pracovních vozíků, kde je vyžadováno nízké uvolňování částic, vláken a chemických reziduí, vhodné také pro obecný úklid v kritických prostředích.
Vhodné pro čisté prostory dle ISO 3 - 4.