Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Twill Jean
Dodavatel: CONTEC
TJ-99 TJ-1212
CONTTJ-99EA 52440 CZK
CONTTJ-99 CONTTJ-1212
Utěrky pro čisté prostory, Twill Jean
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
The Twill Jean wipe is a 100% cotton fabric, woven in a 2×1 twill construction. It is very absorbent and has high thermal stability for high temperature applications.
  • Strong and absorbent
  • Durable fabric for tough tasks
  • Suitable for high temperature applications
  • Bias cut edges to reduce unraveling
Utěrky jsou vhodné pro úklid povrchů nebo rozlitých kapalin.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904