4-Isopropylaniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
p-Cumidine, 4-Aminocumene
A14646.14
A14646.22
A14646.14EA
1680
CZK
A14646.14
A14646.22
4-Isopropylaniline ≥99%
4-Isopropylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 99-88-7
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5430
Melting Point: -63°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 1930544
Merck Reference: 14,2620
MDL No.: MFCD00007900
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135,21 g/mol Bod varu: 226…228 °C Bod tání: –63 °C Hustota: 0,989 Bod vzplanutí: 92 °C (197 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007900 CAS číslo: 99-88-7 EINECS: 202-797-2 UN: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 14,2620 |