Tisk…

4-Isopropylaniline 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: p-Cumidine, 4-Aminocumene

174530500 174530100
ACRO174530500EA 2050 CZK
ACRO174530500 ACRO174530100
4-Isopropylaniline 99%
4-Isopropylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,989 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007900
CAS číslo: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02647

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear light brown to red-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5440 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR