4-tert-Butylaniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10925.06
A10925.14
A10925.22
A10925.06EA
2040
CZK
A10925.06
A10925.14
A10925.22
4-tert-Butylaniline ≥99%
4-tert-Butylaniline
Purity: 99%
CAS No.: 769-92-6
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: 15-16°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 2205786
MDL No.: MFCD00007899
Vzorec:
C₁₀H₁₅N Bod varu: 235 °C Bod tání: 15…16 °C Hustota: 0,941 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007899 CAS číslo: 769-92-6 EINECS: 212-215-9 UN: 2735 ADR: 8,III |