Tisk…

4-tert-Butylaniline 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4-(tert-Butyl)aniline

198250050 198250250
ACRO198250050EA 2180 CZK
ACRO198250050 ACRO198250250
4-tert-Butylaniline 99%
4-tert-Butylaniline
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Bod varu: 230 °C
Bod tání: 15…16 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007899
CAS číslo: 769-92-6
EINECS: 212-215-9
UN: 2735
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear orange-red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR