Tisk…
3-Ethylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
174550100 174550500 174552500
ACRO174550100EA 1800 CZK
ACRO174550100 ACRO174550500 ACRO174552500
3-Ethylaniline 98%
3-Ethylaniline
Vzorec: C₈H₁₁N
Bod varu: 212 °C (1013 hPa)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007818
CAS číslo: 587-02-0
EINECS: 209-594-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %