3-tert-Butylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(tert-Butyl)aniline, m-tert-Butylaniline
H50698.03
H50698.06
H50698.03EA
5560
CZK
H50698.03
H50698.06
3-tert-Butylaniline ≥97%
3-tert-Butylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 5369-19-7
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.23
MDL No.: MFCD00125078
Vzorec:
C₁₀H₁₅N MW: 149.24 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00125078 CAS číslo: 5369-19-7 EINECS: 226-361-6 |