Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, PROSAT® Polynit Heatseal
Dodavatel: CONTEC
PSPS0008 PSPS0087 PS-HS9-7030BPR
CONTPSPS0008EA 11670 CZK
CONTPSPS0008 CONTPSPS0087 115-2788
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, PROSAT® Polynit Heatseal
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Vlhčené utěrky ze tkaného polyesteru. Utěrky jsou vlhčené 70% IPA a 30% deionizovanou vodou. Ideální pro aplikace v čistých prostorách, pro přípravu povrchů a kritické výrobní procesy.
  • jemná utěrka s neabrazivním povrchem čistí bez poškrábání
  • nízká úroveň uvolňování částic a extraktů
  • opakovaně uzavíratelné sáčky chrání před znečištěním a vysušením
Vhodné pro čisté prostory třídy ISO 3 nebo 4.
Barva: Bílá
Upozornení: Nejaktuálnější údaje, poslední výsledky testů a testovací metody jsou uvedeny na stránkách dodavatele.
*Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904