Tisk…
Benzylamin ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: α-Aminotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 1330 CZK
13180-100ML 13180-500ML
Benzylamin ≥99.0%, LiChropur™ for GC derivatisation, Supelco®
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008106
CAS číslo: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM