Benzylamin ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 100-46-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5435
Melting Point: -43°
Boiling Point: 184-185°
Beilstein Reference: 741984
Merck Reference: 14,1125
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008106
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Bod varu: 184…185 °C Bod tání: –43 °C Hustota: 0,982 Bod vzplanutí: 72 °C (162 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008106 CAS číslo: 100-46-9 EINECS: 202-854-1 UN: 2735 ADR: 8,II Merck Index: 14,1125 |