Tisk…
Benzylamin 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Aminotoluene
105851000 105855000 105850025 105850100
ACRO105851000EA 1320 CZK
ACRO105851000 ACRO105855000 ACRO105850025 ACRO105850100
Benzylamin 99%, pure
Benzylamin
Vzorec: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107.16
Bod varu: 182…185 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0.98 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008106
CAS číslo: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %