Tisk…
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21491.06 B21491.14
B21491.06EA 735 CZK
B21491.06 B21491.14
2-Iodo-4-nitrotoluene ≥97%
2-Iodo-4-nitrotoluene
Purity: 97% CAS No.: 7745-92-8 Molecular Formula: C7H6INO2 Formula Weight: 263.03 MDL No.: MFCD00024329
Vzorec: C₇H₆INO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024329
CAS číslo: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3
UN: 3077
ADR: 9,III