Tisk…
4-Iodotoluene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Iodo-4-methylbenzene
133940100 133940500 133941000
ACRO133940100EA 1380 CZK
ACRO133940100 ACRO133940500 ACRO133941000
4-Iodotoluene 98%
4-Iodotoluene
Vzorec: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Bod varu: 211,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…36 °C
Hustota: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001059
CAS číslo: 624-31-7
EINECS: 210-841-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 36 °C
GC ≥97.5 %
Elemental Analysis 7.55 to 8.35 % N