3-Iodotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Iodo-3-methylbenzene
A10999.18
A10999.22
A10999.30
A10999.18EA
2370
CZK
A10999.18
A10999.22
A10999.30
3-Iodotoluene ≥99%
3-Iodotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 625-95-6
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6040
Melting Point: -27°
Boiling Point: 80-82°/10mm
Beilstein Reference: 1903634
MDL No.: MFCD00001050
Vzorec:
C₇H₇I MW: 218,04 g/mol Bod varu: 80…82 °C (10 mmHg) Bod tání: –27 °C Hustota: 1,698 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001050 CAS číslo: 625-95-6 EINECS: 210-918-5 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)