2-Iodotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Iodo-2-methylbenzene
B22697.14
B22697.22
B22697.36
B22697.14EA
1350
CZK
B22697.14
B22697.22
B22697.36
2-Iodotoluene ≥98%
2-Iodotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 615-37-2
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.6090
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1634294
MDL No.: MFCD00001042
Vzorec:
C₇H₇I MW: 218,04 g/mol Bod varu: 210…212 °C Hustota: 1,713 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001042 CAS číslo: 615-37-2 EINECS: 210-422-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)