2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B23516.03
B23516.06
B23516.03EA
755
CZK
B23516.03
B23516.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Purity: 97%
CAS No.: 261951-78-4
Molecular Formula: C8H6F4O
Formula Weight: 194.13
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4352
MDL No.: MFCD01631564
Vzorec:
C₈H₆F₄O Bod varu: 151 °C (1013 hPa) Bod tání: –15 °C Bod vzplanutí: 62 °C (144 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631564 CAS číslo: 261951-78-4 |