Tisk…
Systémy mopů, EasyCurve™
Dodavatel: CONTEC
2724 EZSE0100 EZSE0150 EZMP0350 EZMP0300
CONT2724EA 4110 CZK
CONT2724 CONTEZSE0100 CONTEZSE0150 CONTEZMP0350 CONTEZMP0300
Systémy mopů, EasyCurve™
Mopy
Mop EasyCurve™ společnosti Contec byl navržen speciálně pro kritická a kontrolovaná prostředí, nyní je k dispozici s žebrovaným povrchem z mikrovlákna, který uživatelům umožňuje hladké a snadné vytírání pro lepší zachycování částic a odstraňování nečistot. Kombinace zakřiveného čela mopu a otočného konektoru má za následek snadný kontakt s povrchem a vynikající manévrovatelnost, díky čemuž je EasyCurve™ ideálním čisticím nástrojem pro stropy, stěny a podlahy. K dispozici v nesterilních a ověřených sterilních verzích.
Mop heads:
Very absorbent and drip-free
Compatible with most common solutions, solvents and disinfectants
Better contaminant removal
Economical and easy to install without tools
Mop frame:
Compatible with Contec EasyCurve mops™ and QuickConnect™ handles
Mop head frame 2724 may be sterilized by most common methods including gamma irradiation, ethylene oxide, or autoclave (121 °C for 30 minutes)
Provides effortless contact with surfaces
Ensures complete and uniform contact with all surfaces
Všechny součásti systému EasyCurve jsou klávovatelné a tento systém tak může být ideální náhradou pro aplikace, kde byly dosud využívané pěnové válečky a ždímací mopy.