Tisk…
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L15766.03 L15766.06
L15766.03EA 996 CZK
L15766.03 L15766.06
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 402-54-0 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Flash Point: 88°(190°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 81-83°/10mm UN No.: 3431 MDL No.: MFCD00007358
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Bod varu: 81…83 °C (10 mmHg)
Bod tání: 38…42 °C
Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007358
CAS číslo: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II