α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Nitrobenzotrifluoride
L05948.14
L05948.22
L05948.14EA
1240
CZK
L05948.14
L05948.22
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene ≥97%
α,α,α-Trifluoro-3-nitrotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 98-46-4
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4720
Odour: Characteristic
Melting Point: -5°
Boiling Point: 201-205°
Beilstein Reference: 2051362
UN No.: 2306
MDL No.: MFCD00007260
Vzorec:
C₇H₄F₃NO₂ Bod varu: 201…205 °C Bod tání: –5 °C Hustota: 1,435 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007260 CAS číslo: 98-46-4 EINECS: 202-670-1 UN: 2306 ADR: 6.1,II |