3-Fluoro-4-nitrotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A10840.06
A10840.14
A10840.06EA
996
CZK
A10840.06
A10840.14
3-Fluoro-4-nitrotoluene ≥99%
3-Fluoro-4-nitrotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 446-34-4
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol Bod varu: 97…98 °C (3 mmHg) Bod tání: 51…55 °C Hustota: 1,438 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007053 CAS číslo: 446-34-4 EINECS: 207-166-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |