5-Fluoro-2-nitrotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 446-33-3
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: ca 20°
Boiling Point: 97-98°/10mm
Beilstein Reference: 2046652
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007283
Vzorec:
C₇H₆FNO₂ Bod varu: 97…98 °C (10 mmHg) Bod tání: ∼20 °C Hustota: 1,270 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007283 CAS číslo: 446-33-3 EINECS: 207-164-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |