Tisk…
Sponge, VertiKlean®
Dodavatel: CONTEC
VKSPONGE-1 VKST0003
115-0179EA 2364 CZK
115-0179 115-3203
Sponge, VertiKlean®
Ubousky/Utěrky Houbičky
Jednorázová pěnová utěrka VertiKlean Sponge je využívána v laboratořích. Výsledná čistá polyesterová pěna je tvořena laminovanými vrstvami materiálu Polynit. Okraje jsou řezány laserem a jsou tak zcela zataveny. Je určena pro obecný úklid a čištění, ale může být použita i v laboratořích.
  • Vysoce absorpční polyesterová pěna s odolností proti oděru tkaniny Polynit
  • Autoklávovatelné
Thickness: 15 mm