4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
A19676.14
A19676.22
A19676.36
A19676.14EA
965
CZK
A19676.14
A19676.22
A19676.36
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97%
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 367-86-2
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 91-92°/15mm
Beilstein Reference: 1880508
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007059
Vzorec:
C₇H₃F₄NO₂ MW: 209.1 Bod varu: 91…92 °C (15 mmHg) Hustota: 1.494 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007059 CAS číslo: 367-86-2 EINECS: 206-702-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III |